1-[6-(3-Methylphenyl)pyridin-3-yl]ethanone 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1-(6-m-Tolylpyridin-3-yl)ethanone
OR346548-1G
APOSOR346548-1GEA
253
EUR
APOSOR346548-1G
1-[6-(3-Methylphenyl)pyridin-3-yl]ethanone 95+%
1-[6-(3-Methylphenyl)pyridin-3-yl]ethanone
Formel:
C₁₄H₁₃NO Molecular Weight: 211,27 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12404919 CAS-Nummer: 1217035-58-9 |