3-Bromo-5-(1,3-dioxolan-2-yl)phenylamine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR346555-1G
APOSOR346555-1GEA
0
EUR
APOSOR346555-1G
3-Bromo-5-(1,3-dioxolan-2-yl)phenylamine 95+%
3-Bromo-5-(1,3-dioxolan-2-yl)phenylamine
Formel:
C₉H₁₀BrNO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD29918682 CAS-Nummer: 936844-19-8 |