4-Bromo-2-methylbenzamide 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR346556-1G
APOSOR346556-1GEA
171
EUR
APOSOR346556-1G
4-Bromo-2-methylbenzamide 95+%
4-Bromo-2-methylbenzamide
Formel:
C₈H₈BrNO Molecular Weight: 214.059 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12096764 CAS-Nummer: 868776-08-3 |