4-(Methylsulphonyl)benzoyl chloride 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR346557-1G
APOSOR346557-1GEA
0
EUR
APOSOR346557-1G
4-(Methylsulphonyl)benzoyl chloride 95+%
4-(Methylsulphonyl)benzoyl chloride
Formel:
C₈H₇ClO₃S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11169646 CAS-Nummer: 40913-92-6 |