4-(tert-Butyl)pyridine 1-oxide 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-(tert-Butyl)pyridine N-oxide, 4-(2-Methyl-2-propanyl)pyridine 1-oxide, 4-tert-Butyl-1-oxypyridine, 4-tert-Butylpyridine 1-oxide
OR346558-1G
APOSOR346558-1GEA
136
EUR
APOSOR346558-1G
4-(tert-Butyl)pyridine 1-oxide 95+%
4-tert-Butylpyridine-1-oxide
Formel:
C₉H₁₃NO Molecular Weight: 151,21 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00082431 CAS-Nummer: 23569-17-7 |