1-(2-Methoxyphenyl)propan-1-one 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR346562-1G
APOSOR346562-1GEA
294
EUR
APOSOR346562-1G
1-(2-Methoxyphenyl)propan-1-one 95+%
1-(2-Methoxyphenyl)propan-1-one
Formel:
C₁₀H₁₂O₂ Molecular Weight: 164,201 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00048613 CAS-Nummer: 5561-92-2 |