2-Bromo-1-(4-methoxyphenyl)propan-1-one 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR346565-1G
APOSOR346565-1GEA
306
EUR
APOSOR346565-1G
2-Bromo-1-(4-methoxyphenyl)propan-1-one 95+%
2-Bromo-1-(4-methoxyphenyl)propan-1-one
Formel:
C₁₀H₁₁BrO₂ Molecular Weight: 243,097 g/mol Schmelzpunkt: 66…68 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00790769 CAS-Nummer: 21086-33-9 |