7-Methyl-5H-[1,3]thiazolo[3,2-a]pyrimidin-5-one 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR346572-1G
APOSOR346572-1GEA
369
EUR
APOSOR346572-1G
7-Methyl-5H-[1,3]thiazolo[3,2-a]pyrimidin-5-one 95+%
7-Methyl-5H-[1,3]thiazolo[3,2-a]pyrimidin-5-one
Formel:
C₇H₆N₂OS Molecular Weight: 166,2 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00552712 CAS-Nummer: 700-52-7 |