4,5-Dimethyl-2-phenyl-1,3-thiazole 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR346573-1G
APOSOR346573-1GEA
0
EUR
APOSOR346573-1G
4,5-Dimethyl-2-phenyl-1,3-thiazole 95+%
4,5-Dimethyl-2-phenyl-1,3-thiazole
Formel:
C₁₁H₁₁NS Molecular Weight: 189,277 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00272329 CAS-Nummer: 1826-24-0 |