3,4-Dihydro-2H-isoquinoline-1-thione 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR346575-1G
APOSOR346575-1GEA
0
EUR
APOSOR346575-1G
3,4-Dihydro-2H-isoquinoline-1-thione 95+%
3,4-Dihydro-2H-isoquinoline-1-thione
Formel:
C₉H₉NS Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00126731 CAS-Nummer: 6552-60-9 |