4-Thiazol-2-ylbenzaldehyde 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-(Thiazol-2-yl)benzaldehyde
OR346576-1G
APOSOR346576-1GEA
43.5
EUR
APOSOR346576-1G
4-Thiazol-2-ylbenzaldehyde 95+%
4-Thiazol-2-ylbenzaldehyde
Formel:
C₁₀H₇NOS Molecular Weight: 189,24 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06797780 CAS-Nummer: 198904-53-9 |