5-Methylpyridine-3-sulphonyl chloride 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR346586-1G
APOSOR346586-1GEA
497
EUR
APOSOR346586-1G
5-Methylpyridine-3-sulphonyl chloride 95+%
5-Methylpyridine-3-sulphonyl chloride
Formel:
C₆H₆ClNO₂S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13188992 CAS-Nummer: 166337-57-1 |