Ethyl-4-amino-3-chlorbenzoat 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Ethyl 4-amino-3-chlorobenzoate, 4-Amino-3-chlorobenzoic acid ethyl ester
OR346587-5G
APOSOR346587-5GEA
58
EUR
APOSOR346587-5G
Ethyl-4-amino-3-chlorbenzoat 95+%
Ethyl-4-amino-3-chlorbenzoat
Formel:
C₉H₁₀ClNO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06411007 CAS-Nummer: 82765-44-4 |