4-(2-Chloro-ethyl)benzamide 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR346600-1G
APOSOR346600-1GEA
623
EUR
APOSOR346600-1G
4-(2-Chloro-ethyl)benzamide 95+%
4-(2-Chloro-ethyl)benzamide
Formel:
C₉H₁₀ClNO Molecular Weight: 183.635 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD20637141 CAS-Nummer: 181115-67-3 |