5-Chloro-3-isopropyl-1-methyl-1H-pyrazole 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR346603-1G
APOSOR346603-1GEA
623
EUR
APOSOR346603-1G
5-Chloro-3-isopropyl-1-methyl-1H-pyrazole 95+%
5-Chloro-3-isopropyl-1-methyl-1H-pyrazole
Formel:
C₇H₁₁ClN₂ Molecular Weight: 158,629 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05860084 CAS-Nummer: 29938-65-6 |