3-Bromo[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR346605-1G
APOSOR346605-1GEA 84.1 EUR
APOSOR346605-1G
3-Bromo[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine 95+%
3-Bromo[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
Formel: C6H4BrN3
Molecular Weight: 198,0200 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11111699
CAS-Nummer: 4922-68-3