1-Iodo-2-(methylsulphinyl)benzene 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR346624-1G
APOSOR346624-1GEA
623
EUR
APOSOR346624-1G
1-Iodo-2-(methylsulphinyl)benzene 95+%
1-Iodo-2-(methylsulphinyl)benzene
Formel:
C₇H₇IOS Molecular Weight: 266,1 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18089236 CAS-Nummer: 71545-38-5 |