(Benzofuran-2-yl)acetonitrile 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR346625-1G
OR346625-500MG
APOSOR346625-1GEA
876
EUR
APOSOR346625-1G
APOSOR346625-500MG
(Benzofuran-2-yl)acetonitrile 95+%
(Benzofuran-2-yl)acetonitrile
Formel:
C₁₀H₇NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00052739 CAS-Nummer: 95-28-3 |