2-Methylfuran-3-carboxamide 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR346629-1G
APOSOR346629-1GEA
318
EUR
APOSOR346629-1G
2-Methylfuran-3-carboxamide 95+%
2-Methylfuran-3-carboxamide
Formel:
C₆H₇NO₂ Molecular Weight: 125.125 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11643537 CAS-Nummer: 22727-22-6 |