3-Methylfuran-2-carboxamide 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR346630-1G
APOSOR346630-1GEA
369
EUR
APOSOR346630-1G
3-Methylfuran-2-carboxamide 95+%
3-Methylfuran-2-carboxamide
Formel:
C₆H₇NO₂ Molecular Weight: 125.125 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11643939 CAS-Nummer: 84374-70-9 |