3-Benzyloxyisothiazole 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR346631-1G
APOSOR346631-1GEA
497
EUR
APOSOR346631-1G
3-Benzyloxyisothiazole 95+%
3-Benzyloxyisothiazole
Formel:
C₁₀H₉NOS Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD27926230 CAS-Nummer: 60666-83-3 |