3-Ethylacetylaceton 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-Ethyl-2,4-pentanedione, 3-Ethyl-4-hydroxy-3-penten-3-one
OR346636-10G
APOSOR346636-10GEA
197
EUR
APOSOR346636-10G
3-Ethylacetylaceton 95+%
3-Ethylacetylaceton
Formel:
C₇H₁₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008764 CAS-Nummer: 1540-34-7 |