2-(Pyrid-2-yloxy)benzaldehyde 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-(Pyridin-2-yloxy)benzaldehyde
OR346637-1G
APOSOR346637-1GEA
623
EUR
APOSOR346637-1G
2-(Pyrid-2-yloxy)benzaldehyde 95+%
2-(Pyrid-2-yloxy)benzaldehyde
Formel:
C₁₂H₉NO₂ Molecular Weight: 199,205 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09025852 CAS-Nummer: 141580-71-4 |