6-Hydroxymethylpyridine-2-carbonitrile 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
6-(Hydroxymethyl)picolinonitrile
OR346651-1G
APOSOR346651-1GEA
200
EUR
APOSOR346651-1G
6-Hydroxymethylpyridine-2-carbonitrile 95+%
6-Hydroxymethylpyridine-2-carbonitrile
Formel:
C₇H₆N₂O Molecular Weight: 134,135 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07367926 CAS-Nummer: 50501-38-7 |