3-(1-Hydroxy-1-methylethyl)benzoic acid 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR346657-1G
APOSOR346657-1GEA
751
EUR
APOSOR346657-1G
3-(1-Hydroxy-1-methylethyl)benzoic acid 95+%
3-(1-Hydroxy-1-methylethyl)benzoic acid
Formel:
C₁₀H₁₂O₃ Molecular Weight: 180,2 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09260812 CAS-Nummer: 40912-34-3 |