(5-Bromobenzofuran-2-yl)acetic acid 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR346660-1G
APOSOR346660-1GEA
760
EUR
APOSOR346660-1G
(5-Bromobenzofuran-2-yl)acetic acid 95+%
(5-Bromobenzofuran-2-yl)acetic acid
Formel:
C₁₀H₇BrO₃ Molecular Weight: 255,065 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11574519 CAS-Nummer: 84102-74-9 |