(2-Iodophenyl)acetyl choride 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR346673-1G
APOSOR346673-1GEA
366
EUR
APOSOR346673-1G
(2-Iodophenyl)acetyl choride 95+%
(2-Iodophenyl)acetyl choride
Formel:
C₈H₆ClIO Molecular Weight: 280,49 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12025057 CAS-Nummer: 62300-07-6 |