2-(Bromomethyl)benzaldehyde 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR346678-1G
APOSOR346678-1GEA
0
EUR
APOSOR346678-1G
2-(Bromomethyl)benzaldehyde 95+%
2-(Bromomethyl)benzaldehyde
Formel:
C₈H₇BrO Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD17014845 CAS-Nummer: 60633-91-2 UN: 3261 ADR: 8,III |