2-(2-Iodophenyl)acetamide 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR346701-1G
APOSOR346701-1GEA
751
EUR
APOSOR346701-1G
2-(2-Iodophenyl)acetamide 95+%
2-(2-Iodophenyl)acetamide
Formel:
C₈H₈INO Molecular Weight: 261,06 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00099253 CAS-Nummer: 195456-43-0 |