5-(Chloromethyl)-3-isopropylisoxazole 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR346708-1G
APOSOR346708-1GEA
318
EUR
APOSOR346708-1G
5-(Chloromethyl)-3-isopropylisoxazole 95+%
5-(Chloromethyl)-3-isopropylisoxazole
Formel:
C₇H₁₀ClNO Molecular Weight: 159.62 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09701716 CAS-Nummer: 64988-71-2 |