1-(3-Phenylisoxazol-5-yl)-ethanol 90+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR346711-1G
APOSOR346711-1GEA
751
EUR
APOSOR346711-1G
1-(3-Phenylisoxazol-5-yl)-ethanol 90+%
1-(3-Phenylisoxazol-5-yl)-ethanol
Formel:
C₁₁H₁₁NO₂ Molecular Weight: 189,211 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08443700 CAS-Nummer: 14776-02-4 |