4-(Pyrrol-1-yl)benzaldehyde 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR346717-5G
APOSOR346717-5GEA
111
EUR
APOSOR346717-5G
4-(Pyrrol-1-yl)benzaldehyde 95+%
4-(Pyrrol-1-yl)benzaldehyde
Formel:
C₁₁H₉NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03822126 CAS-Nummer: 23351-05-5 |