6-Iodonicotinic acid 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR346718-1G
APOSOR346718-1GEA
369
EUR
APOSOR346718-1G
6-Iodonicotinic acid 95+%
6-Iodonicotinic acid
Formel:
C₆H₄INO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03426924 CAS-Nummer: 13054-02-9 |