2-Bromo-4-chloro-5-methoxybenzoic acid 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR346720-1G
APOSOR346720-1GEA
369
EUR
APOSOR346720-1G
2-Bromo-4-chloro-5-methoxybenzoic acid 95+%
2-Bromo-4-chloro-5-methoxybenzoic acid
Formel:
C₈H₆BrClO₃ Molecular Weight: 265,488 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28967300 CAS-Nummer: 1435479-68-7 |