1H-Indazole-3-carbonyl chloride, technische Qualität

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

OR346722-1G
APOSOR346722-1GEA 771 EUR
APOSOR346722-1G
1H-Indazole-3-carbonyl chloride, technische Qualität
1H-Indazole-3-carbonyl chloride
Formel: C₈H₅ClN₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11846517
CAS-Nummer: 72083-74-0
UN: 3261
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR