2,2-Dichloro-2-phenylacetonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR3472-1G
OR3472-5G
APOSOR3472-1GEA
0
EUR
APOSOR3472-1G
APOSOR3472-5G
2,2-Dichloro-2-phenylacetonitrile 97%
2,2-Dichloro-2-phenylacetonitrile
Formel:
C₈H₅Cl₂N Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09702429 CAS-Nummer: 40626-45-7 |