(±)-Methyl-2,3-dibrompropionat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,3-Dibromopropionic acid methyll ester, Methyl 2,3-Dibromopropionate, Methyl 2,3-dibromopropanoate
OR3479-5G
APOSOR3479-5GEA 21.9 EUR
APOSOR3479-5G
(±)-Methyl-2,3-dibrompropionat
(±)-Methyl-2,3-dibrompropionat
Formel: C₄H₆Br₂O₂
Molecular Weight: 245,9 g/mol
Siedepunkt: 83…86 °C
Dichte: 1,944 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00017882
CAS-Nummer: 1729-67-5