6-Chlor-5-nitronicotinsäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR3496-1G
APOSOR3496-1GEA 21.9 EUR
APOSOR3496-1G
6-Chlor-5-nitronicotinsäure 95%
6-Chlor-5-nitronicotinsäure
Formel: C₆H₃ClN₂O₄
Molecular Weight: 202,5520 g/mol
Schmelzpunkt: 99…102 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD09027297
CAS-Nummer: 7477-10-3