4-(2-Bromphenylcarbamoyl)phenylboronsäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(4-((2-Bromophenyl)carbamoyl)phenyl)boronic acid
OR3498-1G
APOSOR3498-1GEA
21.9
EUR
APOSOR3498-1G
4-(2-Bromphenylcarbamoyl)phenylboronsäure 95%
4-(2-Bromphenylcarbamoyl)phenylboronsäure
Formel:
C₁₃H₁₁BBrNO₃ Molecular Weight: 319,9500 g/mol Schmelzpunkt: 233…235 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09027202 CAS-Nummer: 874288-01-4 |