cis-4-Aminocyclohexanol
Lieferant: Apollo Scientific
OR350015-1G
APOSOR350015-1GEA
98.6
EUR
APOSOR350015-1G
cis-4-Aminocyclohexanol
cis-4-Aminocyclohexanol
Formel:
C₆H₁₃NO Molecular Weight: 115,174 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09997786 CAS-Nummer: 40525-78-8 |