4-(Hydroxymethyl)benzylalkohol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1,4-Benzoldimethanol, 1,4-Bis(hydroxymethyl)benzol, p-Bis(hydroxymethyl)benzol, p-Xylol-α,α'-diol, p-Phenylendimethanol
OR350022-500G
APOSOR350022-500GEA 78.3 EUR
APOSOR350022-500G
4-(Hydroxymethyl)benzylalkohol 98%
4-(Hydroxymethyl)benzylalkohol
Intermediate for organic synthesis; Synthesis of high performance resin.
Formel: C₈H₁₀O₂
Siedepunkt: 138…143 °C/1mmHg
Schmelzpunkt: 114…118 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004665
CAS-Nummer: 589-29-7
EINECS: 209-641-2