Benzyl (1-phenylcyclopropyl)carbamate
Lieferant: Apollo Scientific
OR350025-1G
APOSOR350025-1GEA
58
EUR
APOSOR350025-1G
Benzyl (1-phenylcyclopropyl)carbamate
Benzyl (1-phenylcyclopropyl)carbamate
Formel:
C₁₇H₁₇NO₂ Molecular Weight: 267,322 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22205767 CAS-Nummer: 1324000-40-9 |