1-Benzyl-4-(Boc-amino)piperidine
Lieferant: Apollo Scientific
OR350038-25G
APOSOR350038-25GEA
33
EUR
APOSOR350038-25G
1-Benzyl-4-(Boc-amino)piperidine
1-Benzyl-4-(Boc-amino)piperidine
Formel:
C₁₇H₂₆N₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03093979 CAS-Nummer: 73889-19-7 |