6-Bromo[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-3(2H)-one
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
6-Bromo-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-3(2H)-one
OR350046-1G
APOSOR350046-1GEA
130
EUR
APOSOR350046-1G
6-Bromo[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-3(2H)-one
6-Bromo[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-3(2H)-one
Formel:
C₆H₄BrN₃O Molecular Weight: 214,03 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11110678 CAS-Nummer: 425702-91-6 |