Benzo[d][1,3]dioxol-4-amine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR350054-1G
APOSOR350054-1GEA
66.7
EUR
APOSOR350054-1G
Benzo[d][1,3]dioxol-4-amine
Benzo[d][1,3]dioxol-4-amine
Formel:
C₇H₇NO₂ Molecular Weight: 137.1400 g/mol Schmelzpunkt: 136…138 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09038121 CAS-Nummer: 1668-84-4 |