(4-Bromphenoxy)essigsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-Bromophenoxyacetic acid
OR350064-100G
APOSOR350064-100GEA
69.6
EUR
APOSOR350064-100G
(4-Bromphenoxy)essigsäure
(4-Bromphenoxy)essigsäure
Formel:
(C₆H₄Br)OCH₂COOH Molecular Weight: 231,05 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00093070 CAS-Nummer: 1878-91-7 |