1-Boc-4-(tosyloxy)piperidin
Lieferant: Apollo Scientific
OR350072-1G
APOSOR350072-1GEA
0
EUR
APOSOR350072-1G
1-Boc-4-(tosyloxy)piperidin
1-Boc-4-(tosyloxy)piperidin
Formel:
C₁₇H₂₅NO₅S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06796535 CAS-Nummer: 118811-07-7 |