3-Chlor-o-toluidin
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 3-Chlor-2-methylanilin, 2-Amino-6-chlortoluol
OR350077-500G
APOSOR350077-500GEA 58 EUR
APOSOR350077-500G
3-Chlor-o-toluidin
3-Chlor-o-toluidin
Formel: C₇H₈ClN
Molecular Weight: 141,6 g/mol
Siedepunkt: 115…117 °C
Dichte: 1,185 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 113 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007766
CAS-Nummer: 87-60-5
UN: 3429
ADR: 6.1,III