(2-Chloro-4-isopropoxyphenyl)boronic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR350084-250MG
APOSOR350084-250MGEA
21.9
EUR
APOSOR350084-250MG
(2-Chloro-4-isopropoxyphenyl)boronic acid
(2-Chloro-4-isopropoxyphenyl)boronic acid
Formel:
C₉H₁₂BClO₃ Molecular Weight: 214,454 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD02684319 CAS-Nummer: 313545-47-0 |