2,2-Dimethylbernsteinsäureanhydrid

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 2,2-Dimethylsuccinicanhydride

OR350114-100G
APOSOR350114-100GEA 116 EUR
APOSOR350114-100G
2,2-Dimethylbernsteinsäureanhydrid
2,2-Dimethylbernsteinsäureanhydrid
Formel: C₆H₈O₃
Molecular Weight: 128.1259 g/mol
Siedepunkt: 219…220 °C
Schmelzpunkt: 26…30 °C
Flammpunkt: 108 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00022608
CAS-Nummer: 17347-61-4

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR